Learn More
Labconco™ PrimeMate™ Vakuumpumpenöl
Für den Einsatz mit dem Labconco PrimeMate Ölwechselsystem
Marke:  Labconco™ 7541300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15103025
  • 620.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Wahlweise mit einer Gallone (3,8 l) hydrobehandeltem paraffinischem Kohlenwasserstofföl oder synthetischem Kohlenwasserstofföl
  • Empfohlen für Labconco Universal-Vakuumpumpen
Spezifikation
Spezifikation
Synthetisches Vakuumpumpenöl
PrimeMate Ölwechselsystem
1 gal.
Oil
Synthetic Hydrocarbon Oil
3,8 l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ PrimeMate™ Vakuumpumpenöl > Synthetisches Vakuumpumpenöl