Learn More
Labconco™ Precise™ Standfüße für Handschuhboxen
Zur Verwendung mit Precise™ Handschuhboxen
3355.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Precise™ Handschuhbox, Protector™ Handschuhbox, XPert™ Wägebox |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 40 bis 33 in. |
Gewicht (angloamerikanisch) | 225 lb. |
Gewicht (metrisch) | 102 kg |
Breite (angloamerikanisch) | 60 in. |
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Tiefe (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Tiefe (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11761459
|
Labconco™
5235500 |
40 in. | 101,6 mm | Mobile Basis |
3355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11771459
|
Labconco™
5235501 |
31 in. | 78,7 cm | Fest installiert |
3355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Höhenverstellbar von 83.8 bis 101.6 cm (33 bis 40 in.)
- Dauerhaft montierte schwarze Laminatarbeitsoberfläche
- Die untere Ablage bietet Platz für Zubehör
- Mit Rollen oder Nivellierfüßen
Bestellinformation
Abmessungen: 31T x 60B x 33 bis 40H (78,7 x 152,4 x 83,8 bis 101,6 cm)
Spezifikation
Precise™ Handschuhbox, Protector™ Handschuhbox, XPert™ Wägebox | |
225 lb. | |
60 in. | |
152,4 cm |
40 bis 33 in. | |
102 kg | |
101,6 bis 83,8 cm | |
Für allgemeine Laboranwendungen |