Learn More
Produktcode | Marke | Anzahl Schubfächer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Schubfächer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16408090
|
Labconco™
8045000 |
4 |
950.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15156456
|
Labconco™
8032500 |
2 |
950.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit dem Labconco Wagen für Glaswaren können Sie Glaswaren, Kunststoffartikel und kleine Geräte problemlos transportieren.
- Tragfähigkeit:181kg (400 lb.)
- Langlebiger, weißer, pulverbeschichteter 18 Gauge-Stahlrohrrahmen mit ergonomischen, extrudierten Griffen aus Gummi und ID-Etikett
- Erhältlich mit zwei abnehmbaren vinylbeschichteten Drahtkörben in den Abmessungen 18 Zoll lang x 32 Zoll breit x 4 Zoll hoch (46 x 81 x 10 cm) oder mit vier abnehmbaren vinylbeschichteten Drahtkörben in den Abmessungen 18 Zoll lang x 16 Zoll breit x 4 Zoll hoch (46 x 41 x 10 cm)
- Herausnehmbare Auffangwanne aus Kunststoff fängt verschüttete Flüssigkeiten auf
- Rollen mit 4 in. (10 cm) Durchm., zwei mit Feststellern
- Lebenslange Garantie
Bestellinformation
Lieferung erfolgt vollständig montiert.Gewicht:50 lb. (23 kg).
Warranty
Lebenslange Garantie.