Learn More
Labconco™ Zubehör für FreeZone™-Stopfen oder Tablett-Großtrockner
Zubehör für Stoppering- oder Bulk-Tablett-Gefriertrockner
Marke: Labconco™ 7516200
125.79 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zubehör für Stoppering- oder Bulk-Tablett-Gefriertrockner
Stützgitter Edelstahl mit abnehmbarem Kunststoffgitter Unterstützt das Verschließen von Ampullen und anderen kleinen Behältern mit Stopfen. Für 144 Gefäße mit 12 mm Durchmesser Einsatz in Verbindung mit Labconco Stopfentabletts und Schüttguttrocknern Tablett mit herausziehbarem Boden Aus Edelstahl mit separatem Boden, der herausschiebbar ist, so dass die Glasbehälter direkt mit dem Regal in Berührung kommen können. Einsatz in Verbindung mit Labconco Stopfentabletts und Schüttguttrocknern Regalabstandshalter Aus Edelstahl Auf ein oder zwei leere Regale stellen, um das Verschließen von Teilbeladungen mit kleinen Fläschchen oder Flaschen zu erleichternSpezifikation
Haltegitter | |
Freezone™ Stoppering-Tabletttrockner | |
17,8 cm | |
17,8 cm | |
2,3 kg |
Unterstützung für das Stoppering von Ampullen und anderen kleinen Behältern | |
Tablett aus Edelstahl mit herausnehmbarem Gitter aus Kunststoff | |
7 in. | |
5 lbs. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Zubehör für FreeZone™-Stopfen oder Tablett-Großtrockner > Stützgitter, Halter 144 12 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur