Learn More
Labconco™ Zubehör für Gefriertrocknungsampullen
Zubehörteile für Gefriertrocknungsampullen ermöglichen die Verwendung von Ampullen in Labconco FreeZone Gefriertrocknern.
48.45 CHF - 1240.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gefriertrocknungssystem
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11814750
Unterlagen ansehen
Labconco™
7576210
Stopfen
48.45 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15123075
Unterlagen ansehen
Labconco™
7578500
Brenner zur Versiegelung
1240.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10248014
Unterlagen ansehen
Labconco™
7593401
Ampullenadapter
134.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehörteile für Gefriertrocknungsampullen ermöglichen die Verwendung von Ampullen in Labconco FreeZone Gefriertrocknern.
Sauerstoff-/Erdgas-Versiegelungsbrenner wurden speziell für die Flammenversiegelung von gefriergetrockneten Ampullen entwickelt. Abdichtung aller Arten von hitzebeständigem Glas. Anschluss an Erdgas, Butan oder Propan und Sauerstoff mittels Schlauchverbinder mit 1/4 in. Innendurchmesser.
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrocknungssystem
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Zubehör für Gefriertrocknungsampullen