Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Marke: Labconco™ 7545200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
- 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
- Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Kolbenadapter | |
Borosilikatglas | |
Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen | |
0.75 in. | |
0.75 in. | |
3.25 in. | |
0.5 lbs. |
40, 80 ml | |
Gerade | |
Fast freeze™ Fläschchen | |
1,9 cm | |
1.905 cm | |
8.26 cm | |
0,2 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter > Glas; gerade; 0.75 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur