Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Marke:  Labconco™ 7545000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15183025
  • 16.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
  • 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
  • Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrocknungsadapter
Gerade
Fast freeze™ Fläschchen
1,27 cm
1.27 cm
8.26 cm
0,2 kg
Borosilikatglas
Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
0,5 in.
0.5 in.
3.25 in.
0.5 lbs.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter > Glas; gerade; 0.5 Zoll