Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
Marke:  Labconco™ 7545600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11300710
  • 29.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verbindung von Fast Freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
  • 40 und 80 ml-Kolben für die Größen 0.5 oder 0.5bis 0.75 in.
  • Größere Kolben passen in 0.75 in oder mit dem großen Ende in 0.5 bis 0.75 in.
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenadapter
Borosilikatglas
Für die Verbindung von fast freeze™ Fläschchen mit Gefriertrocknungsventilen
0,5 in.
0.5 in.
4.0 in.
0.5 lbs.
40, 80 ml
45°-Biegung
Fast freeze™ Fläschchen
1,27 cm
1.27 cm
10.16 cm
0,2 kg
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolbenadapter > Glas; 45° Biegung; 0.5 Zoll