Learn More
Labconco™ Abluftklappe
Für 2', 3' und 4'-Gehäuse.
Marke: Labconco™ 3924000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Manuelle Kanalklappe, pulverbeschichteter Stahl, Nenndurchmesser 6 in.Zur Verwendung mit belüfteten Labconco Gehäusen.Spezifikation
Hoods and Enclosures | |
0,5 kg | |
6 in. | |
15,24 cm |
1 lb. | |
Exhaust Damper | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Exhausting Enclosures |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Abluftklappe > Abluftklappe; 6 in. Durchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur