Learn More
Labconco™ Trockenzug: Schlauchgehäusekit
Zubehör für Labconco Trockenzug
Marke:  Labconco™ 5242501
Artikelnummer. 11701469
  • 655.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
Für alle Handschuhboxen
Bestehend aus einem 25 ft. langen FEP-Schlauch (Fluorethylenpropylen) und acht Einsätzen
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
1.27 cm
1/2 in.
25 ft.
Labconco Trockenzug
3 lb.
25 ft. lange FEP-Schläuche, acht Schlaucheinsätze und zwei Verbindungsstücke für den Anschluss der Säule zur Entfernung von Sauerstoff und Feuchtigkeit an die Membranpumpe
3/8 in.
FEP
0.95 cm
7.62 m
Universalhandschuhbox
1,4 kg
Schlauchgehäusekit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Trockenzug: Schlauchgehäusekit > Schlauchkit für Sauerstoff- und Feuchtetrockenzug