Learn More
Labconco™ Trockenkammerventile für FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme
Ersatzventile für Trockenkammern oder die Verteileranschlüsse bieten auslaufsichere Hochvakuum-Dichtungen.
Marke:  Labconco™ 7509600
Artikelnummer. 11721499
  • 118.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Ampullen-Adapter sind für den Anschluss von Ampullen an 1/2 Zoll-Ventil erhältlich.
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzventile für Trockenkammern oder die Verteileranschlüsse bieten auslaufsichere Hochvakuum-Dichtungen.
  • Hergestellt aus Neopren-Gehäuse und -Dichtungen, geformtem Kunststoffknopf und Tüllen
  • Ventil 10-273-12 bietet Platz für 1/2- und 3/4-Zoll-Adapter
  • Serumflaschen passen in Ventile ohne Adapter
†Trockenkammern, Verteiler und Abstützungsböden für das Abstellen des Tropftrockners.
Bestellinformation
Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Ventils zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Trockenkammerventil
Trockenkammern und Verteiler
3 in.
2 in.
0,5 kg
Neoprene
Gefriertrocknungssystem
7.62 cm
1 lbs.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Trockenkammerventile für FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme > Passend für 1/2- und 3/4-Zoll Adapter; für Geräte, die nach März 1996 hergestellt wurden