Learn More
Labconco™ DRY ICE BENCHTOP FREEZE DRYER, 12-PORT
Ideal für Labore mit gelegentlichem Lyophilisierungsbedarf.
Marke:  Labconco™ 7522700
2836.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15163015
  • 2905.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Für Labore mit gelegentlichen Anforderungen an die Lyophilisierung bietet das Dry Ice Tisch-Gefriertrocknungssystem eine einfache, wirtschaftliche Methode zur Gefriertrocknung. Da Trockeneis Alkohol oder andere Wärmeübertragungsmedien auf etwa -75 °C (-103 °F) kühlt, eignet sich das Trockeneis-Tischgerät für die Verarbeitung von Materialien mit niedrigen eutektischen Punkten. Das Dry Ice Tisch-Gefriertrocknungssystem ist mit einer Mittelmulde für Trockeneis und Lösungsmittel ausgestattet, die als Wasserdampfsammler und praktisches Voreisbad dient. Kolben, Serumflaschen und Ampullen können durch Eintauchen und Drehen in der Vertiefung eingefroren werden. Aus Edelstahl 304 mit zwölf Ventilen und einem Fassungsvermögen von 1 Liter. Die Ventile sind für Kolbenadapter mit 1/2 oder 3//4 in. Mit Trockeneis-/Lösungsmittelmulde mit 1.92 Liter-Fassungsvermögen und Deckel, Anschluss mit 1/2 in. Außendurchmesser für Vakuumpumpen und 3/8 in.Anschluss für Vakuummessgerät.Erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten) • Drehschieber-Vakuumpumpe mit Direktantrieb und einem Mindestvolumen von 144 Litern/Minute, 0.002 mBar Enddruck und einer für 3/4 in.-Vakuumschläuche geeigneten Armatur• Trocknungszubehör: Kammer, Verteiler oder Tabletttrockner (einige Modelle verfügen über einen Stoppering Tabletttrockner)• Glaswaren zum Gefriertrocknen, wenn kein Schüttgut-Gefriertrocknen• Vakuummessgerät• Schläuche• Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Benchtop Freeze Dryer
0
Stainless Steel
1 L
-75°C
24,8 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ DRY ICE BENCHTOP FREEZE DRYER, 12-PORT > Trockeneis-Gefriertrockner für den Labortisch, 24.8 H x 22.2 cm Durchmesser