Learn More
Labconco™ CentriVap™ Konzentrationssysteme: Ultra-Low (-84 °C) Kältefalle
Zur Verwendung mit Labconco CentriVap Tischkonzentratoren
8380.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen CE, ETL, ETL-C
Kammermaterial Stainless Steel
Modell CentriVap Cold Trap
Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
Volumen (metrisch) 4 L
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Stromstärke Elektrische Anforderungen Frequenz Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Stromstärke Elektrische Anforderungen Frequenz Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10523693
Unterlagen ansehen
Labconco™
7460030
6 A 230 V / 50 Hz 50 Hz 230 V
8380.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Schutz der Vakuumpumpe durch Einfangen der von den Proben verdampfenden Feuchtigkeit, Dämpfe und korrosive Dämpfe
  • Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel
  • Der Kondensator aus Edelstahl sammelt 4 l Flüssigkeit und kann durch den optionalen Glaseinsatz für korrosive Stoffe (16-315-61) ergänzt werden
  • Korrosionsbeständiger Abfluss für schnellere Reinigung
  • Die Bereitschaftslampe leuchtet bei -40 °C und zeigt damit an, dass die Konzentrationsbedingungen stimmen
Bestellinformation
Lieferbar als 115 und 230 V-Modelle
Compliance
ETL-, ETL-C- und CE-gelistet
Spezifikation
Spezifikation
CE, ETL, ETL-C
CentriVap Cold Trap
4 L
1/3hp-Kompressor, 4-Liter Edelstahl-Sammler, Acryldeckel mit zwei Schnellöffnungsverbindungen, Edelstahlausguss mit Nylonventil, Erdungsclip und Netzschalter
-65 °C
14,5 in.
20.9 Zoll
22 Zoll
142 lbs.
Stainless Steel
-84 °C
Konzentratorsystem für Lösungsmittel mit niedrigem Gefrierpunkt
Edelstahl
Arbeitsfläche
36,8 cm
53,1 cm
55,9 cm
64 kg
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ CentriVap™ Konzentrationssysteme: Ultra-Low (-84 °C) Kältefalle