Learn More
Labconco™ Labconco Aktivkohlelösungsmittelfalle für die Falle vor 2017
Zur Verwendung mit 7772500 Aktivkohlelösungsmittelfalle
Marke:  Labconco™ 7772600
Artikelnummer. 15113095
  • 520.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Fallen sind zwischen dem Verdampfer und der Vakuumpumpe angeschlossen, um die Pumpe zusätzlich zu schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Einsatz für Aktivkohlefalle
4,0 lb.
1,8 kg
Name des Produkts
Labconco™ Labconco Aktivkohlelösungsmittelfalle für die Falle vor 2017 > Lösungsmittelfalleneinsatz