Learn More
Epredia™ Lab Vision™ RAD51 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, biotin labeled with BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ RAD51 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marke:  Epredia™ MS-988-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12672627
  • 641.00 CHF / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
RAD51 Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
500 μL
DNA Repair
Human, Mouse, Rat
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
51RAD01; same as 3C10
Unconjugated
Recombinant Rad51 protein
RUO
Primary
Concentrated
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ RAD51 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, biotin labeled with BSA and azide > 500μL; 200μg/mL; Unlabeled; Purified with BSA and azide