Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HIER-PBuffer H (100X)
Epredia™ Lab Vision™ HIER-Puffer H (100x) sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Epitop-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen.
Marke:  Epredia™ TA-135-HBH
Artikelnummer. 12603987
  • 800.00 CHF / 135 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Lab Vision™ HIER-Puffer H (100X) sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Epitop-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen. Entwachste Gewebeschnitte können vor der manuellen oder automatisierten Färbung eines Thermo Scientific Autostainer über den HIER-Puffer H verarbeitet werden.
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
HIER
Immunhistochemie
IVD
100X
9 × 15 ml
6 bis 7
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: EDTA, tetrasodium EDTA, 2-methyl-3-isothiazolone, tris (hydroxymethyl) aminomethane, triton-X 100
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ HIER-PBuffer H (100X) > 9 x 15 ml