Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD3 (Early T-Cell Marker) Rabbit Monoclonal Antibody,
Stain normal and neoplastic T cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues with Epredia™ CD3 (Early T-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody.
Marke:  Epredia™ RM-9107-S0
211.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12604737
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
This antibody reacts with the intracytoplasmic portion of the CD3 antigen expressed by T cells. It stains human T cells in both the cortex and medulla of the thymus and in peripheral lymphoid tissues. This antibody is suitable for staining normal and neoplastic T cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Host Species: Rabbit
Clone: SP7
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Horse, Dog and Cat. Others not tested.
Epitope: 156-168aa
Immunogen: A synthetic 13-mer peptide corresponding to aa 156-168 of the ε-chain of human CD3 protein
Positive Control: Jurkat cells, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Clone SP7 is excellent for staining of formal/paraffin.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD3
Monoclonal
Unconjugated
A synthetic 13-mer peptide corresponding to aa 156-168 of the epsilon-chain of human CD3 protein
IVD
Primary
Concentrated
Immunohistochemistry (Paraffin)
SP7
Rabbit
100 μL
Cancer and Tumor Biology
Canine, Equine, Feline, Human, Non-human Primate
IgG
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ CD3 (Early T-Cell Marker) Rabbit Monoclonal Antibody, > 100μL; Unlabeled; Supernatant