Learn More
SymLine Lab Sink Cover
Lab Sink Cover for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
Marke:  SymLine 118026
130.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17997250
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Made of dissipative PE-HD-EL
  • Base with integrated slope for complete emptying
  • Drain with removable sieve
Spezifikation
Spezifikation
Black
HDPE
Abdeckung der Spüle
400 x 300 x 5 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine Lab Sink Cover > Lab Sink Cover; Dimensions (L x W x H): 400 x 300 x 5 mm