Learn More
Thermo Scientific™ Lab Refrigerator/Freezer ES Series, 159/109 L
Use space in small work areas with the Thermo Scientific ES Series Combination Lab Refrigerator/Freezer, designed for routine sample protection.
Marke: Thermo Scientific™ 263C-AEV-TSC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Integrated controller
- Digital display
- High and low temperature alarms
- Standard door locks
- Low energy consumption
- Access ports
- CE marked
- Recommended for General-purpose lab storage
Spezifikation
Combination General Purpose Refrigerator/Freezer | |
159 L | |
1°C to 11°C | |
3 (Refrigerator), 1 (Freezer) | |
Alarm | |
13 | |
24 x 21.4 x 66 in. (60 x 54.5 x 168 cm) |
109 L | |
-12°C to -20°C | |
2 | |
Manual | |
R600A | |
CE | |
230 V 50 Hz |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lab Refrigerator/Freezer ES Series, 159/109 L > Lab Refrigerator/Freezer ES Series
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur