Learn More
Bochem™ Lab-Jack
Bochem™ Laborheber mit verbesserter Scherentechnologie und reduzierten Toleranzen.
Marke: Bochem™ 11180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
- Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
- Alle Modelle gemäß DIN 12897 gefertigt
- Bei größeren Modellen wird die Verwendung einer Ratsche empfohlen, die mit einem speziellen Einstellrad verbunden ist
- Die Ratsche ist im Lieferumfang enthalten
- Maximale dynamische Betriebslast: 15 kg
- Maximale statische Betriebslast: 60 kg
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
300 mm | |
M12 x 1,75 |
90 bis 470 mm | |
300 mm |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 259.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Lab-Jack > Länge: 300 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur