Learn More
Cole-Parmer™ Lab Companion™ M5-52M Mehrpositionen-Rührer
Sie können jede Zeile, Spalte oder Position unabhängig einstellen und steuern
Marke:  Cole-Parmer™ 51460-02
Artikelnummer. 15373496
  • 2880.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergonomisch, leicht und flach, um Platz auf dem Labortisch zu sparen.
  • Multifunktional mit vier Betriebsarten und einer Zeitschaltuhr.
  • Diese Rührer mit mehreren Positionen bieten vier anwenderfreundliche Betriebsarten, die die Auswahl spezifischer Reihen und Säulen, das individuelle Rühren jeder Position sowie das gleichzeitige Rühren aller Positionen ermöglichen.
  • Die Geräte sind mit digitalen VFD-Kontrollmonitoren und LED-Betriebslampen einfach abzulesen.
  • Eine fortschrittliche Mikroprozessor-PID steuert die Rührgeschwindigkeit präzise.
  • Die oberen Platten bestehen aus Edelstahl für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Die bürstenlosen Gleichstrommotoren sind leise und langlebig.
  • Eine schrittweise Inbetriebnahme, integrierte thermische Abschaltung sowie eine Strombegrenzungsschutzvorrichtung gewährleisten Anwendersicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min
Edelstahl
7,62 cm
25,4 cm
Bürstenlos, DC
10
100/240 V
59,06 cm
50/60 Hz
1 min bis 99 h 59 min
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Up to 60% off
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Lab Companion™ M5-52M Mehrpositionen-Rührer > 30 bis 2000 U/min