Learn More
L-Valin-ethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15475798
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Valin-ethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475798
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15475798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59466.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17609-47-1
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00012511
InChI-Schlüssel PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Synonym l-valine ethyl ester hydrochloride, h-val-oet.hcl, ethyl l-valinate hydrochloride, h-val-oet hcl, valine ethyl ester hydrochloride, h-l-meval-ome*hcl, valine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, ethyl l-valinate hcl
PubChem CID 87181
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5·HCl
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
Menge 5 g
Formelmasse 181.66
Optische Drehung +6.7° (c=2 in H2O)
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
L-Valin-ethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >