Learn More
L-Valin, Zellkultur-Reagenz Artikelnummer.: 15495239
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Valin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15495239
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
Artikelnummer. 15495239
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62943.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-18-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064220
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine
Farbe Weiß
Beilstein 1721136
Merck Index 14,9909
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 117.15
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Valin, Zellkultur-Reagenz >