Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, Zellkulturreagenz Artikelnummer.: 15495889
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, Zellkulturreagenz
Artikelnummer. 15495889
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15495889
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63709.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Threonine is used to treat various nervous system disorders including spinal spasticity, multiple sclerosis, familial spastic paraparesis, and amyotrophic lateral sclerosis (ALS, Lou Gehrig's disease). Useful with intestinal disorders and indigestion, threonine has also been used to alleviate anxiety and mild depression. . L-threonine has been used clinically with the aim of increasing glycine concentrations in the cerebral spinal fluid of patients with spasticity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 50 mg/ml.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-19-5
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064270
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC-Name (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutansäure
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine
Schmelzpunkt 256°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 50mg/mL.
Menge 250 g
Formelmasse 119.12
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS20K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog NumberJ63709.A1,J63709.30
ChargennummerS25G053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberJ63709.A1,J63709.30
ChargennummerU11I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 Catalog NumberJ63709.A1,J63709.30
ChargennummerR02F006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ63709.A1,J63709.30
ChargennummerN21F027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ63709.A1,J63709.30
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, Zellkulturreagenz >