Learn More
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18015232
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18015232
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 18015232
Marke: Tocris Bioscience 0183/10
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid is a potent, competitive, transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid
CAS 7298-99-9
Summenformel C4H7NO5
Synonym dl-threo-beta-hydroxyaspartic acid, unii-z9q5w0u8vw, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanedioic acid, l---threo-3-hydroxyaspartic acid, z9q5w0u8vw, dl-threo-beta-hydroxyaspartate, 3s-3-hydroxy-l-aspartic acid, d,l-threo-beta-hydroxy aspartic acid, 3-hydroxyaspartic acid, beta-hydroxyaspartic acid
InChI-Schlüssel YYLQUHNPNCGKJQ-LWMBPPNESA-N
SMILES C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)N
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol) 149.102
Menge 10 mg
PubChem CID 443239
ChEBI CHEBI:10696
Formelmasse 149.1
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid, Tocris Bioscience™ >