Learn More
L-tert-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-tert-Leucine is an essential amino acid and makes up one third of our muscle protein. It can be used as a food additive. It is used in the formation of sterols. It is used in the production of cobalt oxazoline palladacycles complex, which acts as a catalyst in the rearrangement of prochiral N-aryl trifluoroacetimidates to allylic amides yielded in significantly higher enantioselectivities with the (S)-(pR)-diasteroisomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-tert-Leucin ist eine essentielle Aminosäure und macht ein Drittel unseres Muskelproteins aus. Es kann als Lebensmittelzusatzstoff verwendet werden. Es wird bei der Bildung von Sterolen verwendet. Es wird bei der Produktion von Kobaltoxazolin-Palladacycles-Komplex verwendet, der als Katalysator bei der Neuanordnung prochiraler N-Aryl-Trifluoracetimidate zu allylischen Amiden dient, die bei deutlich höheren Enantioselektivitäten mit dem (S)-(pR)-Diastereoisomer entstehen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-tert-Leucine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Beilstein | 1721824 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and hydrchloric acid. |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 131.18 |
Optische Drehung | +7° (c=5 in 5N HCl) |
Reinheit (%) | 99% |