Learn More
Copan Diagnostics L-förmige Zellspatel
L-förmige Verteiler
239.00 CHF - 424.00 CHF
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Produkttyp | 1/Aufreißverpackung; 500 Spatel/Box |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kulturplatten |
Form | L-förmig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11726548
|
Copan Diagnostics
174CS01 |
1/Aufreißpackung; 500 Verteiler/Karton |
239.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11736548
|
Copan Diagnostics
174CS05 |
5/Aufreißpackung; 1000 Verteiler/Karton |
424.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
L-förmige Verteiler
L-förmige Zellverteiler aus Kunststoff
- Zur Ausbreitung von flüssigen Proben
- Der Fuß des Verteilers hat eine völlig glatte, abgerundete Oberfläche und ist frei von rauen Kanten und Unebenheiten im Kunststoff
- Sogar zur gleichmäßigen Verteilung flüssiger Proben auf der Oberfläche von Agarplatten ohne das Medium zu zerlegen oder zu zerschneiden
- Erhältlich in zwei sterilen Aufreißpackungsgrößen mit fünf oder zehn Verteilern pro Packung
Spezifikation
Kunststoff | |
Steril | |
L-förmig |
1/Aufreißverpackung; 500 Spatel/Box | |
Kulturplatten | |
Zur gleichmäßigen Verteilung flüssiger Proben auf der Oberfläche von Agarplatten ohne das Medium zu zerlegen oder zu zerschneiden |