Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 132671000
416.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10540584
  • 419.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • L-Serine methyl ester hydrochloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2023 Catalog Number132671000,132670050,132670250
ChargennummerA0400762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number132671000,132670050,132670250
ChargennummerA0416086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number132671000,132670050,132670250
ChargennummerA0441037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number132671000,132670050,132670250
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 98 % > 100 g-Glasflasche