Learn More
Masterflex™ L/S™ Ersatzmotor
Der Masterflex™ L/S™ Austauschmotor für digitale modulare Tischantriebe mit Remote I/O verlängert die Lebensdauer der Masterflex Pumpen
Marke: Masterflex™ 07557-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Masterflex Pumpen mit Austauschteilen
- Geeignet für den Einsatz mit modularen Tischantrieben (07557-00)
- Mit Remote-I/O
- Motor mit IP33-Schutzart
Spezifikation
2,2 Ampere | |
90 bis 260 VAC | |
1/10 PS | |
Ersatzmotor | |
600 U/min |
(273 x 111 x 114 mm) | |
Schutzklasse IP33 (Motor) | |
2 akzeptiert | |
75 Watt (Motor) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Ersatzmotor > Ersatzmotor
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur