Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche aus Silikon, durchscheinend
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
84.75 CHF - 181.13 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP) |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Silikon |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25┬áft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11875151
|
Masterflex™
96400-13 |
13 |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11895171
|
Masterflex™
MFLX96400-14 (EA) |
14 |
84.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11805181
|
Masterflex™
96400-16 |
16 |
117.52 CHF
7.50 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11895161
|
Masterflex™
96400-17 |
17 |
175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11825181
|
Masterflex™
96400-18 |
18 |
181.13 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11835181
|
Masterflex™
96400-25 |
25 |
152.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus peroxidelastifiziertem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
- Nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben.
- Pumpenschlauch ist werkseitig geprüft und optisch inspiziert, damit Peristaltikpumpen das bestmögliche Leistungsverhalten aufweisen
- Höherer Widerstand gegen Zusammendrücken
- Wirtschaftlichkeit aufgrund längerer Lebensdauer der Schläuche
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, nur geringe bleibende Druckverformung, geruchlos, atoxisch.
- Geruchslos und frei von Giftstoffen, keine Auswirkungen auf den Geschmack der geförderten Flüssigkeiten
- Resistent gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
- Ausgezeichnete Kompressionsfestigkeit (L/S 15 und L/S 24 besitzen die größte Kompressionsfestigkeit)
- Weiches, lichtdurchlässiges Material
- Mögliches Ausgasen von Peroxid-Produkten
- Temperaturbereich: -50 ° bis 230 °C (-58 ° bis 446 °F)
Bestellinformation
Lieferbar in Längen zu je 7.6 m (25 ft.).
Spezifikation
USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP) | |
Silikon | |
7.6 m | |
-58 °F | |
Unsteril | |
Durchscheinend | |
230 °C |
Autoklavierbar | |
25 ft. | |
Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen | |
-50 °C | |
CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284 | |
446 °F | |
Pumpenschlauch |