Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Pumpensysteme
Complete pump systems for accurate fluid delivery with an intuitive touch-screen interface
Marke: Masterflex™ 7792042
4864.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Präzise, reproduzierbare Leistung, die schnell und einfach einzurichten und zu programmieren ist
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in./12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
- Dank der Firmware-Updates über Funk können Sie die Vorteile der Verbesserungen bei den Antriebsmerkmalen und -funktionen voll ausschöpfen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
- Dreistufiger Benutzerzugriff – Gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen kann und auf welcher Ebene.
- Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit – Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dispensierprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
- Antitropffunktion und Geschwindigkeitsstufen bei Dosierung nach Volumen – dies sorgt für Genauigkeit und minimiert Probenverluste
Spezifikation
IP 33 | |
Digitale variable Drehzahl | |
0.28 bis 1700 ml/min | |
Ja | |
Antrieb, Pumpenkopf, Schläuche und 6 ft. (1,8 m) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Stecker | |
07526-10 (L/S™ MasterSense™ Antrieb mit EtherNet/IP™ und MasterflexLive™) | |
Digitale variable Drehzahl | |
90/260 VAC |
L/S™ MasterSense™ Pumpe, EtherNet/IP™ Netzwerk-kompatibel mit MasterflexLive™, mit Easy-Load™ II Pumpenkopf für hochleistungsfähige Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC | |
IP33 | |
0,1 bis 600 U/min | |
Masterflex™ Pumpenköpfe und -schläuche | |
ABS-Kunststoff und Aluminium | |
77200-32 (L/S™ Easy-Load™ II-Kopf mit Open-Head-Sensor) | |
10 ft. (C-FLEX ULTRA™, L/S™ 24). Geeignet für die Größen L/S™ 15, 24, 35 und 36. | |
50/60 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%