Learn More
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Hochdruckpumpenschläuche
Die Masterflex™ L/S™ L/S™ PharMed™ BPT Pumpenschläuche gewährleisten ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen.
Marke: Masterflex™ 05664-16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – Die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag versendet werden.
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 16HP
Spezifikation
USP-Kennzeichnung | |
7,6 m/Packung | |
Für Zell- und Gewebekulturanwendungen, in der Pharmazie und für lichtempfindliche Proben | |
-51 °C | |
90 ml/min | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung | |
26 Hg (max.) | |
132 °C |
25 ft./Pk. | |
L/S™ Hochleistungs-Pumpenköpfe (nur Modelle 77250-62 und 77250-82) | |
-60 °F | |
L/S™ 16 PS | |
1/8 in. | |
8,5 bar, 125 psi | |
270 °F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Hochdruckpumpenschläuche > L/S™ 16HP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur