Learn More
Masterflex™ Digitale L/S™ Miniflex™ Pumpe
Die digitale Masterflex™ L/S™ Miniflex™ Pumpe verfügt über einen Kanal und erleichtert das Pumpen mit geringem Durchfluss
Marke:  Masterflex™ 07525-20
2343.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15593755
  • 3160.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Diese kompakte, stapelbare Pumpe verfügt über ein robustes ABS-Gehäuse, das sich leicht abwischen und sauber halten lässt
  • Die Miniflex Pumpe hat einen großen Okklusionswinkel, der ein Zurückfließen der Flüssigkeit bis zum Nenndruck des Schlauches verhindert
  • Die selbstschmierenden thermoplastischen Polyesterrollen sind reibungsarm und langlebig und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer
  • Über 20 % kleiner als Geräte anderer Anbieter. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht vereinfachen das Umstellen und die gemeinsame Nutzung durch mehrere Labore
  • Durchflussbereich 0,004 bis 315 ml/min – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Schlauchkopf und der Schlauchgröße ab
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich – Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Der integrierte Open-Head-Sensor stoppt den Betrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
  • Durchgehende Schlauchlängen am Pumpenkopf für saubere Durchflusswege
  • Automatische Schlauchfixierung ermöglicht schnelles und einfaches Aufsetzen der Schläuche
  • Mit einkanaligem Pumpenkopf
Spezifikation
Spezifikation
Einkanal
Digital-LCD
0,1 bis 300 U/min
L/S Miniflex Pumpenkopf und Universal-Netzteil für Tischgerät mit IEC320/CEE22-Buchse.Die Pumpe wird mit einer speziellen Kabel-/Steckereinheit für das Zielland geliefert.
L/S™ MiniFLEX™ Pumpenkopf, Einkanal (77220-20)
L/S™ Größen:13, 14, 16, 25
90 bis 260 V AC
Digitale variable Drehzahl
0,005 bis 381 ml/min
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primer über Kontaktschluss
ABS-Kunststoff, Aluminium
Open-Head
(24,1 x 14 x 15,7 cm)
0,34 Ampere
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Digitale L/S™ Miniflex™ Pumpe > Einkanal