Learn More
L-(+)-Rhamnase, Monohydrat, ∽99 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-(+)-Rhamnose, Monohydrat |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.47 g/ml |
Prozentgehaltsbereich | ∽ 99 % |
Menge | 100 g |
IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal;hydrat |
Formelmasse | 182.17 |
Reinheit (%) | ∽ 99 % |
Physikalische Form | Fest |