Learn More
L-Prolin-Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10291333
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Prolin-Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10291333
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10291333
Marke: Thermo Scientific Acros 303000010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2133-40-6
Summenformel C6H12NO2
Molekulargewicht (g/mol) 130.17
MDL-Nummer MFCD00012708
InChI-Schlüssel BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonym l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
IUPAC-Name Methyl (2S)-pyrrolidin-2-carboxylathydrochlorid
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline methyleester hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Spezifischer Drehzustand −33° (20°C c=1,H2O)
Menge 1 g
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0387949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
ChargennummerA0447864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
ChargennummerA0412900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
ChargennummerA0398075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2021 Catalog Number303000250,303000050,303000010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Proline methyl ester hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
L-Prolin-Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >