Learn More
L(+)-Kaliumhydrogentartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10196773
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L(+)-Kaliumhydrogentartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10196773 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 kg, Plastikeimer, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10196773
Marke: Thermo Scientific Acros 222670051
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 868-14-4
Summenformel C4H5KO6
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
MDL-Nummer MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
InChI-Schlüssel KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Synonym potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
PubChem CID 24193652
IUPAC-Name potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Potassium hydrogen tartrate
Farbe Farblos oder weiß
Dichte 1.9500g/mL
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Menge 5 kg
Beilstein 03, 529
Merck Index 15, 7736
Relative Dichte 1.95
Spezifischer Drehzustand + 32.50 (20.00°C c=10,1N NaOH)
Spezifische Drehung + 32.50
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer222670010,222672500,222670051
ChargennummerA0466531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2024 Artikelnummer222670010,222672500,222670051
ChargennummerA0452805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Artikelnummer222670010,222672500,222670051
ChargennummerA0455722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer222670010,222672500,222670051
ChargennummerA0439748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Artikelnummer222670010,222672500,222670051
Produktidentifikator
  • L(+)-Potassium hydrogen tartrate
Name des Produkts
L(+)-Kaliumhydrogentartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >