Learn More
L-Methionin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A15952.22
405.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11468506
  • 408.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
L-Methionine methyl ester hydrochloride is used as a starting material for the synthesis of a protected glycine derivative, a versatile asymmetric building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Methionin-Methylester-Hydrochlorid wird als Ausgangsmaterial für die Synthese eines geschützten Glycin-Derivats, eines vielseitigen asymmetrischen Bauelements, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR07H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA15952.22,A15952.06,A15952.14
ChargennummerM02K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog NumberA15952.22,A15952.06,A15952.14
ChargennummerN17I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA15952.22,A15952.06,A15952.14
ChargennummerT20G023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15952.22,A15952.06,A15952.14
ChargennummerB26Z026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15952.22,A15952.06,A15952.14
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Methionin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals > 100 g