Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, Zellkulturreagenz
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61904.18
30.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 50 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
63-68-3 | |
149.21 | |
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N | |
6137 | |
CSCC[C@H](N)C(O)=O |
C5H11NO2S | |
MFCD00063097 MFCD00801344 | |
l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin | |
CHEBI:16643 |
Spezifikation
L-Methionine | |
63-68-3 | |
C5H11NO2S | |
1722294 | |
l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin | |
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N | |
(2S)-2-amino-4-Methylsulfanylbutansäure | |
50 g | |
CHEBI:16643 | |
Zellkulturreagenz |
284°C (decomposition) | |
Weiß | |
MFCD00063097 MFCD00801344 | |
14,5975 | |
Soluble in water | |
CSCC[C@H](N)C(O)=O | |
149.21 | |
6137 | |
149.21 | |
Pulver |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M15L022 | Analysenzertifikat | 17/01/2025 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |
W10K042 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |
U01K043 | Analysenzertifikat | 13/08/2024 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |
R30K034 | Analysenzertifikat | 17/06/2024 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |
N19K026 | Analysenzertifikat | 06/03/2024 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |