Learn More
L-Menthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418713
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
L-Menthol is used as a cooling agent that strongly activates TRPM8.(Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily M, Member 8 is a Protein Coding gene). It is used as analgesic (topical), antipruritic agent. It is used as: refreshing agent, food flavor, cool and antipruritic drug, carminative drug. Menthol crystals is used for pers onal care and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in 100 % Ethanol, Methanol (100 mg/ml), Äther und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Phenolen, Kaliumpermanganat, Chromtrioxid, Chlorhydrat, Thymol, Pyrogallol, Resorcin, Campher, Butylchlorhydrat, Betanaphthol, Exalgin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-51-5
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00062979
InChI-Schlüssel NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC-Name (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Menthol
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Dichte 0.89
Siedepunkt 212°C to 216°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Menge 250 g
Beilstein 1902293
Merck Index 14,5837
Löslichkeitsinformationen Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water.
Optische Drehung −50° (c=10 in ethanol)
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Menthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Menthol
Name des Produkts
L-Menthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >