Learn More
L(-)-Mannose, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(-)-Mannose |
Schmelzpunkt | 129.0°C to 131.0°C |
Farbe | Weiß |
Glührückstand | 0.1% max. |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (60° to 70°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Spezifischer Drehzustand | −14.70° (20°C c=4,H2O,NH3) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L(-)-Mannose