Learn More
L(-)-Äpfelsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(-)-Malic acid |
Schmelzpunkt | 99°bis 107 °C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | HO2CCH2CH(OH)CO2H |
Beilstein | 03, 419 |
Merck Index | 15, 5771 |
Formelmasse | 134.09 |
Reinheit (%) | ≥98.5% |
Menge | 100g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0415560 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 150590250,150591000,150595000 |
A0457807 | Analysenzertifikat | 27/11/2023 | 150590250,150591000,150595000 |
A0401881 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 150590250,150591000,150595000 |
A0394167 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 150590250,150591000,150595000 |
A0415560 | Analysenzertifikat | 25/07/2022 | 150590250,150591000,150595000 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L(-)-Malic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: L(-)-Malic acid
Name des Produkts
L(-)-Äpfelsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur