Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrochlorid, ≥99 % Artikelnummer.: 10429050
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrochlorid, ≥99 %
Artikelnummer. 10429050
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10429050
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125221000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-27-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Lysine monohydrochloride
Schmelzpunkt 263.0°C to 264.0°C
Farbe Weiß
Fremdaminosäuren 0.5% max. (TLC, 50μgspotting)
Schwermetalle (als Pb) 15ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Spezifische Drehung + 21.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 5697
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 65 g/100 mL (20°C).
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäurehydrochlorid
Spezifischer Drehzustand +21° (20°C c=8,6N HCl)
Menge 100 g
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
ChargennummerA0450662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
ChargennummerA0398271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
ChargennummerA0417613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
ChargennummerA0446006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2022 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrochlorid, ≥99 % >