Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid, 99 % Artikelnummer.: 11443677
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 11443677
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11443677
Marke: Thermo Scientific Chemicals A18157.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-Lysine methyl ester dihydrochloride is used in the production of lysine methyl ester based cationic surfactants and hydrogels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid wird bei der Herstellung von kationischen Tensiden und Hydrogelen auf Lysin-Methylester-Basis verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26348-70-9
Summenformel C7H18Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 233.13
MDL-Nummer MFCD00039067
InChI-Schlüssel SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Synonym l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
PubChem CID 117778
IUPAC-Name Methyl (2S)-2,6-diaminohexanoat;dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 5302183
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 500 g
Formelmasse 233.14
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid, 99 % >