Learn More
Melford L-Lysine Acetate
L-Lysine Acetate is employed in biotechnological processes, especially in the production of recombinant proteins and enzymes.
135.00 CHF - 569.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Lysine Acetate |
---|---|
CAS | 57282-49-2 |
Summenformel | C8H18N2O4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30018435
|
Melford
L37020-100.0 |
100 g |
135.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30018436
|
Melford
L37020-500.0 |
500 g |
569.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
L-Lysine Acetate is employed in biotechnological processes, especially in the production of recombinant proteins and enzymes.
L-Lysine Acetate is employed in biotechnological processes, especially in the production of recombinant proteins and enzymes. It plays a role in cell culture media to support the growth and productivity of cells.Additionally, L-Lysine Acetate is utilized in laboratory research, particularly in studies related to protein synthesis, enzymology, and other biochemical processes.
Its role as a fundamental amino acid makes it valuable in understanding various cellular and molecular mechanisms.
Spezifikation
L-Lysine Acetate | |
57282-49-2 | |
C8H18N2O4 |