Learn More
Thermo Scientific™ L-Lysine-2HCl, 13C6, 15N2 for SILAC
Untersuchen Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit Massenvarianten von Lysin, Arginin und anderen Aminosäuren, um eine stabile Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur durchzuführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88432
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12142420
  • 4870.00 CHF / 500 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heavy and Light Amino Acids werden verwendet, um gezielt die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie unter Verwendung von Quantifizierungskits zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zu analysieren.
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die In-vivo-metabolische Integration von “schweren“ 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Leistungsmerkmale:
  • Effizient – 100%iger Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen
  • Flexibel – Unterschiedliche Isotope schwerer und/oder leichter Aminosäuren für Arginin, Lysin, Leucin und Prolin ermöglichen die Quantifizierung von Peptiden aus Proteasen in MS-Qualität
  • Multiplex-fähig – Mehrere alternative Isotope von Arginin und Lysin zur Analyse diverser Behandlungsbedingungen in jedem Experiment verfügbar
  • Hochwertige Supplemente – Schwere Aminosäuren mit > 99 % Isotopenreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Massenspektrometer
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Protein
Proteinmarkierung
Pulver
Aminosäuren
Massenisotope von Aminosäuren
Zellen
Massenspektrometrie
500 mg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZF4333701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number88432
ChargennummerZE4217321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number88432
ChargennummerZE4234211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number88432
ChargennummerYL4121251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number88432
ChargennummerYL4135831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number88432
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ L-Lysine-2HCl, 13C6, 15N2 for SILAC > L-Lysin-2HCl, 13C6, 15N2; 500 mg