Learn More
L-Leucin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10637823
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine
Schmelzpunkt 286°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 61-90-5
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 6.5
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.1% max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Sonstige Aminosäuren Chromatographically not detectable
Summenformel C6H13NO2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00002617
Spezifische Drehung 14.9 to 16.1° (+ or -)
Merck Index 15, 5503
Lösungszustand (%T) 98% min.
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Alpha-Vektor Leucine
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
Menge 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
L-Leucin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents >