Learn More
L-(+)-Milchsäure, ca. 85–90 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453497
Zum Warenkorb hinzufügen
L-(+)-Milchsäure, ca. 85–90 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453497
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11453497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17268.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is most commonly used for fluid resuscitation after blood loss due to trauma, surgery, or burn injury. It is used in the agricultural, chemical, leather processing, pharmaceuticals, and cosmetics industries, used as an electroplating agent, food/feed additive, pH regulator, cleaning/washing agent, and tanning agent; used to flavor animal feeds; used as a solvent and intermediate in chemical production, as a pH regulator in fabric finishing, and in paints, coatings, soaps, and cleaning products; used to make large scale and fine chemicals, pulp-paper-paper products, food products, and plastic products, in mining, health services, agriculture-forestry-fishing, and building and construction work.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird am häufigsten für die Flüssigkeitsreanimation nach Blutverlust aufgrund von Trauma, Chirurgie oder Verbrennungen verwendet. Es wird in der Landwirtschaft, der chemischen Industrie, der Lederverarbeitung, der pharmazeutischen Industrie und der Kosmetikindustrie verwendet, als Galvanikmittel, Lebensmittel-/Futtermittelzusatzstoff, pH-Regler, Reinigungs-/Waschmittel, Desinfektionsmittel und Gerbstoff, als Aroma für Tierfutter, als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in der chemischen Produktion, als pH-Regler in der Textilveredelung, in Farben, Beschichtungen, Seifen und Reinigungsprodukten, zur Herstellung von großvolumigen und Feinchemikalien, für Zellstoff- und Papierprodukte, Lebensmittel, Plastikprodukte, im Bergbau, im Gesundheitswesen sowie für die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei und Bauarbeiten.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-33-4
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
MDL-Nummer MFCD00064266
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, #NAME?, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Lactic acid
pH 2.8
Schmelzpunkt 18°C
Beilstein 1720251
Merck Index 145337
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in water.
Formelmasse 90.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈85 bis 90 % wässr.Lösng.
Dichte 1.209
Menge 100 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Optische Drehung -13° (c=2.5 in 1N NaOH)
Brechungsindex 1.427
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberA17268.36,A17268.0E,A17268.22
ChargennummerW09K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA17268.36,A17268.0E,A17268.22
Chargennummer10240269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2022 Catalog NumberA17268.36,A17268.0E,A17268.22
Chargennummer10058566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17268.36,A17268.0E,A17268.22
Chargennummer10152556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17268.36,A17268.0E,A17268.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Lactic acid, ca 85-90% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Lactic acid
Name des Produkts
L-(+)-Milchsäure, ca. 85–90 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >