Learn More
L-Isoleucin-tert-butylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 69320-89-4 | C10H22ClNO2 | 223.74 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59843.14
204.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical industry. t is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs wird in der Pharmaindustrie eingesetzt. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in 50 mg/ml Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
69320-89-4 | |
223.74 | |
IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N | |
11687228 | |
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C |
C10H22ClNO2 | |
MFCD00058015 | |
h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hcl | |
Tert-butyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoathydrochlorid |
Spezifikation
L-Isoleucine tert-butyl ester hydrochloride | |
C10H22ClNO2 | |
MFCD00058015 | |
Soluble in 50mg/ml methanol. | |
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C | |
223.74 | |
11687228 | |
98% |
69320-89-4 | |
C10H21NO2·HCl | |
h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hcl | |
IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N | |
Tert-butyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoathydrochlorid | |
25 g | |
223.74 | |
Fest |