Learn More
L-Isoleucin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S. P., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Isoleucin |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 131.17 |
Güte | Multi-Kompendium/USP |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Isoleucin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S. P., J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur