Learn More
L-Isoleucin-Methylester-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A17847.14
291.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11453448
  • 314.00 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
L-Isoleucine methyl ester used for chemical synthesis. E.g. It can also be used to produce 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentanoic acid methyl ester. It also finds its use as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Isoleucin-Methylester für die chemische Synthese. Es kann beispielsweise auch verwendet werden, um 3-Methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentansäuremethylester zu produzieren. Es findet auch seine Verwendung als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml klare, farblose Lösung).
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Unter inerter Atmosphäre lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Um eine höhere Löslichkeit zu erzielen, wärmen Sie das Röhrchen bei 37 °C auf und schütteln Sie es im Ultraschallbad eine Weile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Isoleucin-Methylester-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals > 25 g